Learn More
BD Tube de solution ACD en verre Vacutainer™ avec bouchon jaune
Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma. Le tube de solution ACD en verre BD Vacutainer™ avec bouchon jaune contient du citrate trisodique anticoagulant actif avec de l’acide citrique et du dextrose. Deux formulations de la solution ACD sont disponibles.
20.70€ - 159.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Jaune |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma |
Type d’étiquette | Papier |
Code produit | Marque | Additif | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Additif | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15178988
|
BD
366645 |
Solution ACD A | Classique | 8,5 mL |
159.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15167014
|
BD
367756 |
Solution ACD B | Hemogard™ | 6 mL |
20.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les tubes ACD BD Vacutainer™ sont disponibles en verre uniquement et sont identifiables par un bouchon jaune (Hemogard™ ou classique). Ils contiennent du citrate trisodique anticoagulant actif avec de l’acide citrique et du dextrose dans l’une des deux formulations. La concentration d’additifs dans chaque solution est la suivante :- Solution ACD A (bouchon classique)
- Citrate de sodium : 22,0 g/L
- Dextrose : 24,5 g/L
- Acide citrique : 8,0 g/L
- Réactif antimycotique (sorbate K) : 0,15 g/L
- Solution ACD B (bouchon Hemogard™ )
- Citrate de sodium : 13,2 g/L
- Dextrose : 14,7 g/L
- Acide citrique : 4,8 g/L
- Réactif antimycotique (sorbate K) : 0,2 g/L
Spécification
Verre | |
Jaune | |
Papier |
Stérile | |
Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma |