Learn More
Thermo Scientific™ Options et accessoires pour étuve Vacutherm™
Choisissez parmi une large gamme d’accessoires et d’options pour étuves Vacutherm™ afin de répondre aux exigences spécifiques de vos applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 51900073
124.47 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10517611
  • 161.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
Choisissez parmi une gamme d’accessoires et d’options pour four Thermo Scientific™ Vacutherm™ pour répondre aux exigences spécifiques à l’application.
Spécification
Spécification
Minuteur 20 heures (24 h à50 Hz)
VT 6060 M/P et VT6130 M/P
Options installées en usine