Learn More
Merck Pièces de rechange pour support de filtre en verre de 90 mm
Pièces de rechange pour support de filtre tout en verre de 90 mm.
Marque: Merck XX1019004
626.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.50400kg
Description
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
90 mm |
Verre borosilicaté | |
Base à vide et couvercle |