Learn More
Merck Millipore Vacuum Filtering Side-Arm Flask
Designed for use in vacuum filtration procedures with classic Glass Filter Holders
91.00€ - 302.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Vacuum Filtration Using Classic Filter Holders
Matériau Borosilicate glass
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Description Prix Quantité et disponibilité  
15875654 Afficher les documents Merck Millipore
XX1014705
1 L Threaded side-arm 108.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
09-06-2020
Ajouter au panier
15884166 Afficher les documents Merck Millipore
XX1514706
1 L Threaded side-arm with quick vacuum disconnect 91.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
09-06-2020
Ajouter au panier
15810575 Afficher les documents Merck Millipore
XX1014744
4 L Threaded side-arm 302.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
09-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Side arm connects to vacuum source with 3/8 in. I.D. hose
  • 1 L and 4 L flasks accept No. 8 perforated stopper
  • 125 mL flask accepts No. 5 stopper
Spécification
Spécification
Vacuum Filtration Using Classic Filter Holders
Borosilicate glass