Learn More
Merck Vacuum Filtering Side-arm Flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX1014705
147.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.65700kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Flacon à bras latéral pour filtration sous videCes flacons à bras latéraux sont conçus pour être utilisés dans les procédures de filtration sous vide avec les porte-filtres en verre classiques Millipore.
Cet élément est un accessoire pour le kit porte-filtre de microanalyse en verre.
Caractéristiques & Avantages :
- Le bras latéral est connecté à la source de vide par un tuyau de 3/8 po de dia. int.
- Les flacons de 1 L et 4 L acceptent le bouchon perforé n °8
- Le flacon de 125 ml accepte le bouchon n °5
Applications : Filtration sous vide à l’aide de porte-filtres classiques
Specifications
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon en silicone perforé n° 8 qui se monte sur un flacon de filtration standard de 1 L |
Bras latéral fileté | |
Filtration sous vide à l’aide de porte-filtres classiques | |
1 L |