Learn More
Heathrow Scientific™ Poire de pression à vide
Fabriqué en caoutchouc synthétique. La poire de pression à vide Heathrow Scientific™ est idéale pour l’échantillonnage ou le pompage du gaz par un appareil.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS20631B
Code produit. 12347589
  • 30.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La poire à paroi robuste comporte deux vannes en caoutchouc avec raccords en PVC.
  • À utiliser avec une tubulure de 7,4 mm de diamètre intérieur (non fournie)
Spécification
Spécification
2 vannes en caoutchouc avec raccords en PVC
Caoutchouc synthétique
Tubulure de dia. int. 7,4 mm
137 mm