Learn More
Welch Ilmvac™ POMPE A VIDE CHIMIE 15L/MIN 60 M M
Marque:  Welch Ilmvac™ 412421
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 50.00000kg
Code produit. 11891325
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Chemically resistant ultimate pressure <60 mbar 115-230V 50/60Hz 235mm x 140mm x 277mm (w x d x h) pumping speed 0.9/1.0 m3/h Ilmvac