Learn More
Edwards Filtres séparateurs de brouillard d’huile à échappement pour pompe à vide à aube rotative Edwards
Capture le brouillard d’huile au niveau de l’orifice de refoulement de la pompe en cas d’utilisation avec les pompes à palettes RV
572.40€
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10034970
|
Edwards
A46229000 |
Pompes de modèle RV12, E2M18 |
572.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Captures oil mist from pump outlet when used with RV Rotary Vane Pumps
L’éjection de l’huile dans l’atmosphère durant l’utilisation de ballast à gaz ou de hauts débits de gaz au niveau des pompes peut être évitée.
- Fond blanc semi-transparent prévu en partie pour la surveillance du niveau d’huile
- La soupape de surpression intégrale s’ouvre si l’élément huileux est bloqué.
- Neutralisent l’odeur du brouillard d’huile
- La soupape de surpression intégrale s’ouvre si l’élément huileux est bloqué.
- Efficaces à 99.999 % ; Test de DOP
- Résistants à l’azide
Utilisez les kits de retour d’huile en option pour réduire la maintenance du niveau d’huile et économiser l’huile de la pompe.
Certifications
Répond aux règles de santé et de sécurité COSHH
Spécification
Filtre séparateur de brouillard d’huile |