Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
108.00€ - 1004.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Vadadustat |
---|---|
CAS | 1000025-07-9 |
Couleur | Off-White |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C14H11ClN2O4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16483318
![]() |
Medchem Express
HY-101277 |
10 mg |
291.60€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16464566
![]() |
Medchem Express
HY-101277 |
100 mg |
1004.40€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16449856
![]() |
Medchem Express
HY-101277 |
50 mg |
751.95€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16406047
![]() |
Medchem Express
HY-101277 |
5 mg |
183.60€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16400056
![]() |
Medchem Express
HY-101277 |
2 mg |
108.00€
2mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.Spécification
Vadadustat | |
Off-White | |
C14H11ClN2O4 | |
DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic) | |
306.7 | |
99.25% | |
Solid |
1000025-07-9 | |
Research | |
PG-1016548 AKB-6548 | |
O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O | |
306.7 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sécurité et traitement
H303∣H320
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.