Learn More
γ-valérolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758968
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
108-29-2
C5H8O2
100.12
MFCD00005400
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
7921
CHEBI:48569
5-méthyloxolane-2-one
CC1CCC(=O)O1
108-29-2
C5H8O2
100.12
MFCD00005400
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
7921
CHEBI:48569
5-méthyloxolane-2-one
CC1CCC(=O)O1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau γ-Valerolactone
Point de fusion -31.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 207.0°C to 208.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340
Quantité 5 mL
Beilstein 17, 235
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most common organic solvents,resins,propylene glycol,oil
Viscosité 2.18 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide