Learn More
Ohaus™ Balances de paillasse compacte Valor™ 4000
Balances alimentaires légales pour un usage commercial : améliorent la sécurité, l’efficacité et la productivité, même dans les environnements difficiles.
465.00€ - 560.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | Généralement 50 heures d’utilisation continue avec une charge totale de 12 heures |
---|---|
Type de batterie | Rechargeable au plomb-acide |
Type d’affichage | Double affichage LED rouge |
Dimensions (L x l) de la plateforme | 190 x 242 mm |
Type de protection | IP 68 |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Structure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Structure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15486111
|
Ohaus™
30072310 |
15 kg | 0,002 kg | V41PWE15T | Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS |
465.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15476111
|
Ohaus™
30072309 |
6 kg | 0,001 kg | V41PWE6T | Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS |
465.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15466111
|
Ohaus™
30072308 |
3 kg | 0,0005 kg | V41PWE3T | Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS |
465.00€
1 unité |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15456111
|
Ohaus™
30072307 |
1,5 kg | 0,0002 kg | V41PWE1501T | Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS |
465.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15466121
|
Ohaus™
30072314 |
15 kg | 0,002 kg | V41XWE15T | Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS |
530.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15456121
|
Ohaus™
30072313 |
6 kg | 0,001 kg | V41XWE6T | Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS |
530.00€
1 unité |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15446121
|
Ohaus™
30072312 |
3 kg | 0,0005 kg | V41XWE3T | Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS |
560.00€
1 unité |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15436121
|
Ohaus™
30072311 |
1,5 kg | 0,0002 kg | V41XWE1501T | Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS |
530.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Conception étanche
- Allient opérations sans contact, vitesse et durabilité
- Disponibles avec un boîtier en acier inox et en plastique
- Affichages LED lumineux à l’avant et à l’arrière
- Les deux affichages permettent de peser rapidement et facilement pour la vente au détail
- Claviers résistants aux perforations
- Les capteurs IR sans contact combinés à un temps de stabilisation d’une demi-seconde augmentent la productivité des opérations de pesée
- Résolution externe maximale de 1:6 000 / 1:7 500
- Modes de pesée supplémentaires : pesée de contrôle et pesée en pourcentage
- La structure étanche IP68 garantit la protection de la balance contre les dommages causés par les liquides
- Grands pieds entièrement caoutchoutés situés aux coins de la balance pour assurer un maintien stable et une résistance de surface qui minimisent le risque de faire glisser la balance ou de la faire tomber des surfaces lisses
- Mesures précises avec l’homologation de type OIML / EC satisfaisant ou dépassant les exigences de précision de classe III conformément aux directives CE et EN45501
- Adaptateur d’alimentation universel de 100-240 VCA
- Dimensions : modèle V41PW : 280 x 256 x 121 mm (P x l x H) ; modèle V41XW : 288 x 256 x 124 mm (P × l × H)
Autres fonctions standard et équipements : pieds amovibles, niveau à bulle avec éclairage, menu et mode de configuration, instructions de navigation sur les touches, poignée pour faciliter le transport, plateau en acier inox et protection résistante aux produits chimiques, nouvelles touches mécaniques, couvercle avec clip protégeant le connecteur d’alimentation de la balance.
Modes d’application :
- Pesée : mesurez le poids des articles dans une ou plusieurs unités de pesée (g, kg) et utilisez la lisibilité de 0,2 g à 5 g pour la pesée des additifs, des épices et des levures
- Pesée en pourcentage : pesée en % pour l’élaboration de recettes et pourcentages du boulanger compris
- Pesée de contrôle : utilisez la LED lumineuse rouge / jaune / verte pour remplir facilement les récipients et les emballages en poids pour le triage, le calibrage et le portionnement
- Accumulation : conservez le total cumulé de tous les éléments en poids pour enregistrer les résultats de longs cycles de production
Spécification
Généralement 50 heures d’utilisation continue avec une charge totale de 12 heures | |
Double affichage LED rouge | |
IP 68 | |
≤0,5 s |
Rechargeable au plomb-acide | |
190 x 242 mm | |
Infrarouge | |
12 VCC 0,84 A, adaptateur universel secteur (100/220 VCA 50/60 Hz) |