Learn More
Étalon vanadium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533100
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
516859
N.O[V](=O)=O
7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
516859
N.O[V](=O)=O
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
V1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau Vanadium Standard
% min. CAS 1.0, 15.0, 84.0
% max. CAS 1.0, 15.0, 84.0
Nom IUPAC vanadiumoylol amine
Qualité Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2% HNO3    1000μg/mL    PLV2-2Y, -2X
15% HNO3    10,000    PLV4-3Y, -3X
2% HCl    1000μg/mL    PLV1-2X
15% HCl    10,000    PLV3-3X
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Le certificat d’assurance d’analyse présente jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
Solvant ou matrice HNO3 2 %
Quantité 125 ml
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire