missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution étalon de vanadium (plasma HIQU), Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Spécification
Concentration | 1000μg/mL |
Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Vanadium solution étalon
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid 69%
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'