Learn More
Oxyde de vanadium(V), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033623
27.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1314-62-1
O5V2
181.88
MFCD00011457
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
14814
CHEBI:30045
O=[V](=O)O[V](=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1314-62-1
O5V2
181.88
MFCD00011457
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
14814
CHEBI:30045
O=[V](=O)O[V](=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1750.0°C
Nom chimique ou matériau Vanadium(V) oxide
Point de fusion 690.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Bleu
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire V2O5
Merck Index 15, 10107
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Poids de la formule 181.88
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.35
Densité 3.3500g/mL