Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateurs VapLock™ pour filtres d’échappement et microports
Les adaptateurs VapLock™ pour filtres d’échappement et microports sont dotés de diverses configurations d’adaptation permettant une connexion rapide et facile aux sources d’émission
Marque:  Cole-Parmer™ FA-027
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874454
  • 36.18€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 29-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conviennent aux filtres d’échappement VapLock, dotés de ports NPT(F) de 1/4 po
  • Peuvent nécessiter des adaptateurs supplémentaires pour s’adapter à votre récipient
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
Rouge PEEK
1/4 in. NPT(M) x 1/4-28 UNF(M)
Filtres d’évacuation VapLock
NPT(M) x UNF(M)
Adaptateur de filtre, 1/4 po NPT(M) x 1/4-28 UNF(M), PEEK rouge ; 1/pièce