Learn More
Cole-Parmer™ Soupapes réversibles VapLock™ pour la gestion des solvants
Les clapets antiretour d’injection VapLock™ pour la gestion des solvants maintiennent l’équilibre de pression dans le flacon pour une manipulation sûre des solvants
Marque:  Cole-Parmer™ DV-138
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874434
  • 74.92€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 11-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Minimisez l’évaporation et libérez la pression pour améliorer la sécurité
  • Changer l’orientation pour basculer entre la régulation du débit d’injection et de sortie
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PP, FFKM
2 x 1/4 in. NPT(M) x 1/4 in. NPT(M)
Systèmes de confinement des solvants VapLock
Pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi
Vanne réversible