Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons de distribution de solvant VapLock™
Les bouchons de distribution de solvant VapLock™ réduisent l’évaporation chimique et l’exposition aux vapeurs dangereuses
49.23€ - 60.72€
Spécification
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Récipients compatibles avec les solvants |
Filetage (impériale) | 1/4 po.-28 UNF(F) |
Code produit | Marque | Type | Matériau | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Matériau | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15814524
|
Cole-Parmer™
12018-04 |
Trois ports de 1/4 po-28 | PTFE bleu / blanc, PP | GL45 |
49.42€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15824524
|
Cole-Parmer™
12018-01 |
Inserts à filetage à port 304 SS, trois 1/4 po-28 | PTFE bleu / blanc, PP, SS | GL45 |
60.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15854474
|
Cole-Parmer™
12018-54 |
Deux ports de 1/4 po-28 | PTFE bleu / blanc, PP | GL25 |
49.23€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
À utiliser avec une tubulure semi-rigide égale ou inférieure à 1/8 po (3,2 mm) de D.E.Garantie
Néant
Spécification
Sécurité des solvants | |
Récipients compatibles avec les solvants | |
1/4 po.-28 UNF(F) |