Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons de distribution de solvant VapLock™ avec soupape d’injection et filtre
Les bouchons de distribution de solvant VapLock™ avec soupape d’injection et filtre réduisent l’évaporation chimique et l’exposition aux vapeurs dangereuses
Marque:  Cole-Parmer™ S38XVV-2D
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874514
Quantité Prix
1 72.38€ / 1 pièce
10 60.20€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 10-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
À utiliser avec une tubulure semi-rigide égale ou inférieure à 1/8 po (3,2 mm) de D.E.
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PTFE noir / blanc, PP, SS, Viton
1/4 in.-28 UNF(F)
Récipients compatibles avec les solvants
GL38
Deux ports de 1/4 po-28