Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
Marque:  Cole-Parmer™ WAK50X-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.91000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874544
  • 730.45€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 29-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvant
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PTFE
1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
Récipients compatibles avec les solvants
DIN 50
Kit de déchets de solvants