Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour tambours et montage sur panneau
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour tambours et montage sur panneau recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
Marque:  Cole-Parmer™ WAKDMCX-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.91000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874564
Quantité Prix
1 639.13€ / 1 pièce
5 581.22€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 06-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvant
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PTFE
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Récipients compatibles avec les solvants
2 in. Coarse Thread
Kit de déchets de solvants