Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Les bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes se connectent aux conteneurs de déchets pour un système fermé sécurisé
Marque:  Cole-Parmer™ WM38WX-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874584
  • 572.69€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 30-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Faites votre choix parmi une variété de tailles de bouchons pour votre cuve
  • Différents matériaux, numéros et tailles de ports permettent de les personnaliser en fonction de votre application
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PTFE
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Récipients compatibles avec les solvants
Wako 38 mm
Collecteur de déchets de solvants, PTFE, Wako 38 mm, 1 x 1/2 po NPT, 3 x 1/4 po NPT, 6 x 1/4-28 UNF ; 1/pièce