Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Les bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes se connectent aux conteneurs de déchets pour un système fermé sécurisé
Marque:  Cole-Parmer™ WM53P-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874604
  • 320.63€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 04-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Faites votre choix parmi une variété de tailles de bouchons pour votre cuve
  • Différents matériaux, numéros et tailles de ports permettent de les personnaliser en fonction de votre application
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PP
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Récipients compatibles avec les solvants
53 B
Collecteur de déchets de solvants, PP, 53 B, 1 x 1/2 po NPTF, 3 x 1/4 po NPTF, 6 x 1/4 po-28 UNFF ; 1/pièce