Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour tambours
Les bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour tambours se connectent aux conteneurs de déchets pour un système fermé sécurisé
Marque:  Cole-Parmer™ DMFTX-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874424
Quantité Prix
1 572.69€ / 1 pièce
5 475.38€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 06-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sélectionnez un filetage fin ou grossier pour l’adapter au bouchon de 2 po de votre tambour
  • Différents matériaux, numéros et tailles de ports permettent de les personnaliser en fonction de votre application
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PTFE
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Récipients compatibles avec les solvants
2 in. Fine Thread
Collecteur de déchets de solvants