Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons filetés VapLock™
Utilisez des bouchons filetés VapLock™ afin de sceller les ports inutilisés, pour un système résistant aux fuites
Marque:  Cole-Parmer™ PL-105
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15874464
Quantité Prix
1 45.67€ / 1 pièce
10 37.95€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 10-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Scellez les ports inutilisés du collecteur et du bouchon du flacon
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PTFE
Bouchon de port
Systèmes de confinement des solvants VapLock
1/4 in. NPT(M)