Learn More
Angelantoni Industrie™ Armoires de sécurité microbiologique compactes VBH
Recycle 70 % de l’air et expulse 30 % dans l’environnement.
Marque:  Angelantoni Industrie™ ST-003009000
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 200.00000kg
Code produit. 13565850
  • 11831.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2023
Description
  • Structure de support en tôle d’acier traitée avec de la peinture époxy
  • Surfaces intérieures de la zone de travail en finition AISI 304L 2B
  • Écran avant inclinable en verre laminé avec angle d’ouverture ergonomique à 150°
  • Panneau de fermeture frontal complet de la lampe germicide UV
  • Éclairage du plan de travail avec deux lampes fluorescentes
  • Système de ventilation par deux ventilateurs centrifuges avec degré de protection IP 55
  • Filtration de l’air recyclé et expulsion effectuée avec des filtres HEPA H14
  • Système de commande à microprocesseur
Compliance
EN12469
Spécification
Spécification
Filtres HEPA H14
Deux ventilateurs centrifuges
Armoires de sécurité microbiologique
Surface intérieure :AISI 304L 2B
Sortie 55 IP 4A