Learn More
VBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VBP1 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812944
|
Proteintech
14345-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802944
|
Proteintech
14345-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by VBP1 interacts with the Von Hippel-Lindau protein to form an intracellular complex. The encoded protein functions as a chaperone protein, and may play a role in the transport of the Von Hippel-Lindau protein from the perinuclear granules to the nucleus or cytoplasm. Alternative splicing and the use of alternate transcription start sites results in multiple transcript variants encoding different protein isoforms.Spécification
VBP1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P61758, P61759 | |
22327, 681825, 7411 | |
VBP1 Fusion Protein Ag5685 | |
Primary | |
-20°C | |
VBP1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HIBBJ46, PFD3, PFDN3, Prefoldin subunit 3, VBP 1, VBP1, VHL binding protein 1 | |
VBP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |