Learn More
Binder™ Vacuum Drying Chamber, Series VDL
Une étuve de séchage sous vide sécurisée BINDER de la série VDL garantit une sécurité maximale lors du séchage de solvants organiques, conformément à TÜV/GS. La classification Ex de l’enceinte intérieure de l’appareil selon la directive 2014/34/EU est Ex II -/3G c IIB T3-T1 Gc X.
Marque:  Binder™ 9030-0039
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 110.00000kg
Code produit. 15672186
  • 11512.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Séchage délicat et rapide
  • Transfert thermique direct grâce aux grandes plaques conductrices de chaleur
  • Travail sûr grâce à un concept de sécurité éprouvé
  • Système modulaire complet adapté avec pompe à vide et module
  • Plage de température : de 15 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 200 °C
  • Conformité ATEX de l’enceinte intérieure de l’appareil : Ex II -/3G c IIB T3-T1 Gc X
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
  • 2 clayettes expansives en aluminium
  • Raccord de gaz inerte
  • Vitre de sécurité montée sur ressort avec protection contre les éclats
  • Panneau d’instruments protégé contre la surpression avec raccord d’air comprimé
  • Manostat pour autorisation du chauffage < 125 mbar
  • Joint pare-feu
  • Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
Spécification
340mm
400mm x 400mm x 340mm
400mm
VD 53
545mm
775mm
400mm
Vidéos
Warranty