Learn More
Veolia Water Systems™ Cartouche de déionisation
Cartouches de purification de l’eau robustes et fiables, idéales pour éliminer les contaminants ioniques afin d’obtenir une qualité d’eau spécifique.
Marque:  Veolia Water Systems™ LC126
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.72800kg
Code produit. 11924867
  • 359.00€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 2
Ajouter au panier
Description
Description
  • Cartouches de déionisation
  • Élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité de l’eau spécifiée
  • Compatible avec Maxima MK1/MK2
Spécification
Spécification
MAXIMA MK1 / MK2