Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vera XD, jaunes
Une chaussure facile pour une hygiène par essuyage. Le dessus est en microfibre unique entièrement lavable et est doté de la technologie d’argent désinfecté Hydro-Tec™ pour garder les pieds secs et frais. L’embout protecteur empêche la coloration et résiste au lubrifiant et aux graisses. Conçu pour une utilisation sur des sols carrelés durs et d’autres sols faciles à nettoyer.
Marque: Emma Safety Footwear MM50753441
Informations supplémentaires : Poids : 1.33500kg
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Construction en microfibre
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Vera XD, jaunes | |
Microfibre | |
41 |