Learn More
3M™ Kit de démarrage pour respirateur à adduction d’air motorisé Versaflo™
Associe performance, protection et efficacité dans une conception moderne, élégante et légère au confort inégalé. Le kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ Air est un système de protection respiratoire polyvalent et léger pour les environnements où se trouvent des poussières et des vapeurs dangereuses.
Marque:  3M™ 7100098909
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 2.53800kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Code produit. 15698566
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le système de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ associe performance, protection et fonctionnalité dans une conception moderne, élégante et légère au confort inégalé. Système de protection respiratoire polyvalent et léger pour les environnements présentant des poussières et brouillards dangereux.
Kit de démarrage simple comprenant tous les composants nécessaires pour être opérationnel. Ajoutez simplement la coiffe requise. Inclut :
  • Unité Turbo TR-315 UK+
  • Filtres à particules
  • Préfiltre
  • Ceinture standard
  • Batterie haute capacité
  • Chargeur de batterie
  • Tuyau respiratoire à longueur réglable
  • Indicateur de débit d’air
Spécification
Spécification
Kit de démarrage pour système pneumatique
Unité turbo 315UK+, filtre P, préfiltre, ceinture standard, batterie haute capacité, kit chargeur de batterie et tuyau respiratoire à réglage automatique, indicateur de débit d’air
1 de chaque
Alimentation électrique conforme pour le Royaume-Uni et l’Irlande
TR-315UK