Learn More
Thermo Scientific™ VersaLid pour bain à circulation réfrigéré VersaCool™, couvercle à charnière réversible
Couvercle à charnière réversible à utiliser avec le bain à circulation réfrigéré Thermo Scientific VersaCool.
Marque: Thermo Scientific™ 230000002
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
Utilisez le VersaLid pour des performances optimales avec le bain à circulation réfrigéré Thermo Scientific™ VersaCool™.
Configurable pour le confort d’utilisation, le VersaLid offre un réglage sans outil pour le mouvement des charnières gauches ou droites et également pour le mouvement sans charnière. Il est sans gouttes lorsqu’il est utilisé en mode charnière.- Couvercle avec charnière à droite, charnière à gauche ou sans charnière
- Le couvercle sans égouttage réduit l’humidité et se condense directement dans le bain
Spécification
Couvercle à charnière réversible VersaLid | |
Bain à circulation réfrigéré Thermo Scientific VersaCool | |
Couvercle |