Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtre de disque à membrane Versapor™ copolymère acrylique 5000
Filtres de disques utiles pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
171.00€ - 186.00€
Specifications
Matériau (membrane) | Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) |
---|---|
Porosité | 5 μm |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 94 μm |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) de la membrane | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) de la membrane | Price | Quantity & Availability | |||||
17174491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60178 |
47 mm |
186.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66332 |
37 mm |
171.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection des instruments contre l’accumulation de particules
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Specifications
Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) | |
5 μm | |
Non stérile | |
94 μm |