Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtre de disque à membrane Versapor™ copolymère acrylique 800
Filtres de disques utiles pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
131.00€ - 196.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) |
---|---|
Porosité | 0,8 μm |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 94 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17174561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66400 |
25 mm |
131.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17184561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66401 |
47 mm |
196.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection des instruments contre l’accumulation de particules
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) | |
0,8 μm | |
Non stérile | |
94 μm |