Learn More
Ansell™ Gants en PVC bleu VersaTouch™ série 23-201
142.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21907" pour bénéficier de cette offre.
118.21 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21907" pour bénéficier de cette offre.
118.21 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- La finition sablée rugueuse offre une bonne préhension sur les surfaces humides
- Le revêtement en PVC souple sur les gants offre une excellente dextérité et flexibilité à basses températures
- La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants
- Le manchon thermoscellé offre une résistance liquide et protège des poussières uniquement
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Raffinage de produits chimiques
- Nettoyage
- Travaux de construction
- Transformation de produits laitiers
- Transformation du poisson
- Traitement des fruits et légumes
- À usage général
- Services d’entretien
- Petites tâches d’assemblage
- Entretien
- Raffinage d’huile et d’essence
Spécification
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III, marquage CE, EN 374, EN 388 : 4121 |
Matériau de la manchette | PVC |
Coating Material | PVC |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 8 |
Modèle | 23-201 |
Épaisseur (métrique) | 4 mm |
Type de manchette de gant | Manchon thermoscellé |
Doublure | Coton |
Quantité | 72 paires |