Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile bleu VersaTouch™ série 37-501
44.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21907" pour bénéficier de cette offre.
42.44 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
44.71 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21907" pour bénéficier de cette offre.
42.44 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
44.71 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
10.5
6.5
7.5
8.5
9,5
Description
- Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
- Très bonne résistance à l’abrasion
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Type de manchette de gants
- Excellente préhension grâce aux formes de losanges en relief
- Non poudrés
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 6.5 |
Modèle | 37/501 |
Épaisseur (métrique) | 0,42 mm |
Couleur de manchette de gant | Bleu |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Floc de coton |
Quantité | 12 paires |