Learn More
Saint-Gobain Bouchons en silicone Versilic™, de 45 mmH
Marque: Saint-Gobain 26306502
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
Bouchon Versilic™• Alimentarité conforme FDA/BFR
• Résistant aux UV, à l'oxygène, à l'ozone
• Température -60 à +200°C avec pointes jusqu'à +220°C
• Bouchon Versilic™
Spécification
Silicone Versilic™ Cap | |
56 mm | |
2/Pk. | |
–60 to 200°C | |
FDA compliant food contact / BFR |
45mm | |
65 mm | |
Silicone | |
Yes |