Learn More
Honeywell™ Gants Vertigo Black NIT C&G 1
Gants Honeywell™ Vertigo Black NIT C&G 1 pour la manipulation d’objets fins dans une atmosphère grasse, humide ou sale.
Marque:  Honeywell™ 2232270-09
1.40 EUR valable jusqu'au 2022-01-31
Utilisez le code promo "16371" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.03960kg
Code produit. 15866715
  • 1.40€ / 1 paire
En stock, prêt à être expédié: 6
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gant tricoté en polyamide noir
  • Revêtement en mousse de nitrile noire sur la paume et le bout des doigts
  • La structure tricotée ergonomique sans coutures est mieux conforme à la forme naturelle de la main pour une plus grande résistance et une durabilité, une ventilation et un confort accrus
  • Avec leur conception ergonomique, les gants sont conformes à la forme naturelle de la main pour un ajustement plus confortable et permettent une utilisation plus longue et une fatigue réduite
  • Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et peuvent se laver facilement pour une utilisation prolongée
  • Le revêtement en mousse de nitrile offre une excellente résistance à l’abrasion et à la préhension
  • La couleur noire rend le gant moins sale
  • Le dos ouvert offre une ventilation supérieure
Spécification
Spécification
Noir
9
Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016
13 jauge
24,5 cm
Polyamide et nitrile