Learn More
VGF Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VGF |
---|---|
Concentration | 500 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845145
|
Proteintech
26781-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835145
|
Proteintech
26781-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The VGF antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human VGF. This antibody recognizes human, mouse antigen. The VGF antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
VGF | |
Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
500 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
7425 | |
Primary |