Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons, à clipser de 11 mm, verre, transparent, bouchon en PE, septum en caoutchouc naturel / PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque: Fisherbrand™
29.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.31500kg
Description
- ND11
- Verre
- Transparent
- Bouchon à anneau à clipser
- Orifice central
- Polyéthylène
- Caoutchouc naturel / TEF
- Transparent
- Shore A 60°
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Transparent | |
transparent | |
En verre | |
100 | |
Anneau à clipser | |
1ère classe hydrolytique |
Caoutchouc naturel / TEF | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Polyéthylène | |
32 mm | |
Non |