Learn More
Heidolph instruments MonoBlock pour flacons
Peut accueillir des tubes de réactif de tailles spécifiques sur votre poste de travail d’agitateur magnétique Starfish. Le MonoBlock pour flacons Heidolph™, construit en une seule pièce, est idéal pour les expériences utilisant le même récipient.
625.00€ - 630.00€
Spécification
Description | MonoBlock |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Poste de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11771699
|
Heidolph instruments
505-80006-00 |
16 flacons de 28 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11781699
|
Heidolph instruments
505-80007-00 |
20 flacons de 21 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11791699
|
Heidolph instruments
505-80008-00 |
40 flacons de 17 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11701709
|
Heidolph instruments
505-80009-00 |
4 flacons de 15 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11711709
|
Heidolph instruments
505-80010-00 |
40 flacons de 12 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Convient à une taille de flacon spécifique.
- Construction monobloc
Spécification
MonoBlock | |
Poste de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei |