Learn More
Thermo Scientific Chemicals Victoria Blue B, pur
Catalog Number p-2374489
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2580-56-5
C33H32ClN3
506.09
MFCD00011878
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Basic Blue 26, C.I. 44045
17407
CHEBI:87651
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]naphtalène-1-ylidène]-phénylazanium ; chlorure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
2580-56-5
C33H32ClN3
506.09
MFCD00011878
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Basic Blue 26, C.I. 44045
17407
CHEBI:87651
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]naphtalène-1-ylidène]-phénylazanium ; chlorure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Victoria blue B
Point de fusion 206.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Spectre IR Authentique
Lambda max. 599 to 605nm (in ethanol)
Poids de la formule 506.09
Perte à la dessiccation 5% max. (60°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline luisante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Victoria Blue B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.