Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vila
La chaussure à lacet avec couvercle à fermeture éclair offre une protection supplémentaire contre toutes sortes de saletés, germes et bactéries. Dotées de SmartecAir™ pour grader les pieds secs et frais.
128.26€
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Blanc
Conception Vila
Matériau de revêtement Argent désinfecté Hydro-Tec™
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15978731
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654435
35
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15988731
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654436
36
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15998731
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654437
37
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15908741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654438
38
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15918741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654439
39
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15928741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654440
40
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15938741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654441
41
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15948741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654442
42
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15958741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654443
43
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15968741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654444
44
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15978741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654445
45
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15988741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654446
46
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15998741
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654447
47
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15908751
Afficher les documents Détails de la promotion
Emma Safety Footwear
MM54654448
48
128.26€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
  • Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
  • Construction en microfibre
  • Partie avant à lacet avec fermeture éclair
  • Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
  • Doublure sans chrome
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Blanc
Argent désinfecté Hydro-Tec™
Acier
Lacets
Vila
Microfibre