Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en plomb à revêtement en vinyle en forme de C
Stabilisez les récipients et le matériel de laboratoire ou immergez-les dans un bain-marie. Grâce aux anneaux en plomb à revêtement en vinyle Fisherbrand™, les flacons et autres matériaux de laboratoire sont lestés sans causer de dommages.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.55110kg
Code produit. 11746725
  • 62.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
  • Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle ne marquent ni ne rayent les paillasses et les matériaux de laboratoire
  • La forme de C permet de modifier la taille manuellement pour un ajustement personnalisé
Spécification
Spécification
En C
1 unité
98 mm
.599 kg
Plomb
500 à 2000 ml
54 mm