Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en plomb à revêtement en vinyle en forme de C
Stabilisez les récipients et le matériel de laboratoire ou immergez-les dans un bain-marie. Grâce aux anneaux en plomb à revêtement en vinyle Fisherbrand™, les flacons et autres matériaux de laboratoire sont lestés sans causer de dommages.
Marque:  Fisherbrand™
60.98 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.87000kg
Code produit. 11756725
  • 79.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle ne marquent ni ne rayent les paillasses et les matériaux de laboratoire
  • La forme de C permet de modifier la taille manuellement pour un ajustement personnalisé
Spécification
Spécification
En C
1 unité
113 mm
.907 kg
Plomb
1000 à 4000 ml
66 mm