Learn More
Brady™ Câble métallique revêtu de vinyle
21.20€ - 24.70€
Spécification
Type de produit | Câble métallique |
---|---|
Couleur | Rouge |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11781855
|
Brady™
050947 |
Dimensions :4,76 x 2 440 mm (dia. x L) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11701865
|
Brady™
050950 |
Dimensions :4,76 x 3 650 mm (dia. x L) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Câble métallique | |
Rouge | |
1 de chaque |