Learn More
Camlab™ Étiquettes en vinyle
Marque: Camlab™ RTP095
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.12780kg
Description
Étiquette autocollante• Indéchirable pour un arrachement facile
• Marquage au stylo à bille ou crayon à papier
• Etiquette
• Inclus en distributeur de 1000 étiquettes prédécoupées. en dérouleur
• Etiquette jaune 32,5 x 13mm
• Le lot
• Inclus en dérouleur
• Etiquette jaune 32 x 13mm
• Pour congélateur -86°C
• Pour microtube, tube eppendorf et chromatographie
• Marquage au stylo à bille, crayon de papier, feutre
• Livrée en distributeur de 1000 étiquettes prédécoupées
• Inclus en dérouleur en distributeur de 1000 étiquettes prédécoupées
• Etiquette adhésive -86°C à +100°C
• Indéchirable, décollement facile
• Marquage au stylo à bille, crayon de papier, feutre...