Learn More
Brady™ Ruban de marquage en vinyle
Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility
43.45€
Spécification
Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc |
---|---|
Dimensions (L x l) | 32.92 m x 76.20 mm |
Matériau | Vinyle |
Longueur (impériale) | 108 ft. |
Longueur (métrique) | 33 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11721635
|
Brady™
058252 |
Vert |
43.45€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711635
|
Brady™
058251 |
Rouge |
43.45€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11731635
|
Brady™
058253 |
Blanc |
43.45€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701635
|
Brady™
058250 |
Jaune |
43.45€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations, Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban de marquage d'allée
Spécification
Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc | |
Vinyle | |
33 mm | |
-40°F to +176°F | |
0,034 mm | |
75 mm |
32.92 m x 76.20 mm | |
108 ft. | |
1 rouleau | |
-40°C à +80°C | |
3 in. |