Learn More
Alfa Aesar™ Méthacrylate de vinyle 98 %, stab. avec 200 ppm de 4-méthoxyphénol
Marque:  Alfa Aesar™ L09584.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4245-37-8 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 25g
Code produit. 11392147
  • 110.00€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
4245-37-8
112.128
FFYWKOUKJFCBAM-UHFFFAOYSA-N
77921
CC(=C)C(=O)OC=C
C6H8O2
MFCD00059329
vinyl methacrylate, methacrylic acid, vinyl ester, methacrylic acid vinyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid, ethenyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethenyl ester, methacrylic acid, vinyl ester 8ci, vinylmethacrylate, vinyl 2-methylacrylate #, acmc-1cr11
Éthényl 2-méthylprop-2-énoate
Spécification
Vinyl methacrylate
16°C (60°F)
1.435
25g
4245-37-8
MFCD00059329
1743336
FFYWKOUKJFCBAM-UHFFFAOYSA-N
Éthényl 2-méthylprop-2-énoate
77921
98%
0.94
Pungent
111°C to 112°C
stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol
C6H8O2
UN3272
vinyl methacrylate, methacrylic acid, vinyl ester, methacrylic acid vinyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid, ethenyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethenyl ester, methacrylic acid, vinyl ester 8ci, vinylmethacrylate, vinyl 2-methylacrylate #, acmc-1cr11
CC(=C)C(=O)OC=C
112.128
112.13
Vidéos
FDS Documents