missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ark Plas Products™ Tubulure colorée en vinyle (PVC)

Tubulure de transfert de fluides à usage général pour laboratoire, code couleur pour une identification rapide.

Marque:  Ark Plas Products™ TCX29-FC4

Code nomenclature Nacres: NB.35

Informations supplémentaires : Poids : 1.30000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11777719

  • 127.55€ / 1 pièce


Expédition estimée
09-04-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • N’est pas sujette au vieillissement ni à l’oxydation
  • Souple et opaque
  • Plage de températures comprises entre &-30&°C et &+70&°C
  • Disponible en rouge, vert, bleu ou noir
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène
  • Disponible dans une large gamme de diamètres et de résistances à la pression
Spécification

Spécification

Bleu
6,35 mm
9,52 mm
1,58 mm
Autoclavables
PVC
500 m
1/boîte
Vidéos
FDS
Documents