Learn More
Acide vinylacétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044636
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
625-38-7
C4H6O2
86.09
MFCD00002782
PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
32743
CHEBI:35897
but-3-enoic acid
OC(=O)CC=C
625-38-7
C4H6O2
86.09
MFCD00002782
PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
32743
CHEBI:35897
but-3-enoic acid
OC(=O)CC=C
Vinylacetic acid used in the preparation of strained nitroso Diels-Aldrer adducts which undergo a domino ROC metathesis in the presence of Ru-carbene catalysts and olefins. It is used in the synthesis of polyethylene glycolated boltorn coatings. It was used to study the inhibition of the enzyme-catalyzed conversion of D-tyrosyl- phenylalanyl-glycine to D-tyrosyl-phenylaline amide by non-peptide carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide vinylacétique est utilisé dans la préparation d’adduits Diels-Aldrer nitroso qui subissent une métathèse ROC en cascade en présence de catalyseurs Ru-carbène et d’oléfines. Il est utilisé dans la synthèse de revêtements Boltorn glycolés en polyéthylène. Il a été utilisé pour étudier l’inhibition de la conversion catalysée par des enzymes de la D-tyrosyl-phénylalanyl-glycine en D-tyrosyl-phénylaline amide par des acides carboxyliques non peptidiques.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les oxydants, la chaleur, les bases, les réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Vinylacetic acid
Point de fusion -39°C
Densité 1.012
Point d’ébullition 162°C to 163°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Formule linéaire H2C=CHCH2CO2H
Indice de réfraction 1.424
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1699159
Informations sur la solubilité Fully miscible.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 96%